AOBH7BADE68E
AOBChem
Tert-butyl 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H12BrF3O2/c1-11(2,3)18-10(17)8-6-7(12(14,15)16)4-5-9(8)13/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
GGTOWUPNXRNNLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37586.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)