AOBH7BADDE3C
AOBChem
5-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 36475-250MG
$276.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 36475-250MG
$276.00
Iupac Name
5-bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrFO3/c1-2-14-7-4-5(10)3-6(8(7)11)9(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
VOBVVMUBIZLNDT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36475.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)