MilliporeSigma
AOBH7BADDCB0
AOBChem
Ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
Seleccione un Tamaño
250 MG
$282.90
500 MG
$403.65
Referencia (SKU) del distribuidor: 36258-250MG
$282.90
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$282.90
500 MG
$403.65
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 36258-250MG
$282.90
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-3-14-11(12)10-6-4-9(5-7-10)8-13-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
ISFYQBDQIBUSQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-methoxymethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36258.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)