MilliporeSigma
AOBH7BADDC92
AOBChem
2-Fluoro-4-(methylthio)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$150.65
500 MG
$216.20
1 G
$302.45
5 G
$1,082.15
Referencia (SKU) del distribuidor: 36205-250MG
$150.65
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$150.65
500 MG
$216.20
1 G
$302.45
5 G
$1,082.15
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 36205-250MG
$150.65
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO2S/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
BOHHIBBDDLVVOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-4-methylthio-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36205.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)