AOBH3CD9F30F
AOBChem
Ethyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO2/c1-3-14-10(13)7-4-6(2)9(12)8(11)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
RRUYKCHAMRMOBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35884.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)