MilliporeSigma
AOBH3CD9F15E
AOBChem
Methyl 2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.6
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7ClF2O3/c1-14-8(13)6-3-2-5(4-7(6)10)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
QYSNAIFWZHLBMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-chloro-4-difluoromethoxy-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13054.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)