MilliporeSigma
AOBH3037674E
AOBChem
1-Chloro-4-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.6
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2/c1-11-5-12-8-4-6(10)2-3-7(8)9/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
LZEWHGKHLHKQPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-4-fluoro-2-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34959.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)