MilliporeSigma
AOBH11E4FD33
AOBChem
1-Bromo-2-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
Seleccione un Tamaño
5 G
$147.20
10 G
$249.55
25 G
$491.05
Referencia (SKU) del distribuidor: 20406-5G
$147.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$147.20
10 G
$249.55
25 G
$491.05
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 20406-5G
$147.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO2/c1-11-5-12-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
NFLJDMCLZGFGJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-fluoro-4-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20406.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)