AOBH11E4FC9C
AOBChem
6-Bromo-1-chloro-2-(methoxymethoxy)naphthalene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 24649-250MG
$231.15
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 24649-250MG
$231.15
Iupac Name
6-bromo-1-chloro-2-(methoxymethoxy)naphthalene
Inchi Code
1S/C12H10BrClO2/c1-15-7-16-11-5-2-8-6-9(13)3-4-10(8)12(11)14/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
NZTHCMRCJAQZGB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24649.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)