MilliporeSigma
AOBH03D4EF5A
AOBChem
2-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.49
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BClNO4/c13-10-7-8(1-2-9(10)12(16)17)11(15)14-3-5-18-6-4-14/h1-2,7,16-17H,3-6H2
Clave InChI
OQKJPQSIYRSBBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl-benzeneboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34091.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)