MilliporeSigma
AOB945512085
AOBChem
2-Chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
250 MG
$152.95
500 MG
$218.50
1 G
$305.90
5 G
$1,092.50
10 G
$1,857.25
Referencia (SKU) del distribuidor: 33221-250MG
$152.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$152.95
500 MG
$218.50
1 G
$305.90
5 G
$1,092.50
10 G
$1,857.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.45
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: 33221-250MG
$152.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF3I/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H
InChI key
SYGINKAMEXQQEU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-iodo-3-trifluoromethyl-benzene.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33221.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)