MilliporeSigma
AOB640097469
AOBChem
5-Bromo-2,3-difluoro-4-methylphenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.84
Número MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2,3-difluoro-4-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BBrF2O2/c1-3-5(9)2-4(8(12)13)7(11)6(3)10/h2,12-13H,1H3
Clave InChI
SRAYFRDQHIVSMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-methylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30946.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)