MilliporeSigma
AOB640097332
AOBChem
2,6-Dimethoxy-3-(methylsulfanyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
500 MG
$67.85
1 G
$89.70
5 G
$323.15
Referencia (SKU) del distribuidor: 30601-500MG
$67.85
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$67.85
1 G
$89.70
5 G
$323.15
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 30601-500MG
$67.85
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,6-dimethoxy-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-10-7-5-4-6(12-3)8(9-7)11-2/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
BUKOPLIFYCOZSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-3-methylsulfanyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30601.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)