MilliporeSigma
AOB640097105
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Seleccione un Tamaño
500 MG
$74.75
1 G
$104.65
5 G
$377.20
Referencia (SKU) del distribuidor: 29915-500MG
$74.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$74.75
1 G
$104.65
5 G
$377.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
331.44
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 29915-500MG
$74.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H17BBrClO2/c1-8-9(6-7-10(15)11(8)16)14-17-12(2,3)13(4,5)18-14/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
CXXLDISIKNCZAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-2-methylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29915.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)