MilliporeSigma
AOB640096206
AOBChem
4-Bromo-3-pyridinemethanol hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.94
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromopyridin-3-yl)methanol hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H6BrNO.BrH/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9;/h1-3,9H,4H2;1H
Clave InChI
TZMZVNVPHSRWFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-pyridinemethanol-hydrobromide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26546.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)