MilliporeSigma
AOB640095993
AOBChem
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.01
Número MDL:
Iupac Name
2-iodo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3IO2/c8-7(9,10)13-4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H
Clave InChI
WOCGRJGJXZXHSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-iodo-4-trifluoromethoxy-phenol.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26061.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)