MilliporeSigma
AOB640095443
AOBChem
2-Fluoro-3-(methylthio)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
SKDFOGGOMUVFED-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylthio-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24705.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)