MilliporeSigma
AOB640095104
AOBChem
4-Isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
500 MG
$78.20
1 G
$110.40
5 G
$394.45
10 G
$670.45
25 G
$1,316.75
Referencia (SKU) del distribuidor: 23757-500MG
$78.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$78.20
1 G
$110.40
5 G
$394.45
10 G
$670.45
25 G
$1,316.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 23757-500MG
$78.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8(2)13-11-5-4-10(7-12)6-9(11)3/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
KZJHTRBYWPKCCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23757.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)