MilliporeSigma
AOB640094746
AOBChem
2-Hydroxymethyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.96
Número MDL:
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-13)7(3-6)9(14)15/h1-3,13-15H,4H2
Clave InChI
CNGXBTLEDCBQAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-hydroxymethyl-5-trifluoromethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22539.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)