AOB640093868
AOBChem
1-bromo-3-fluoro-5-(propan-2-yloxy)benzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-3-fluoro-5-isopropoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-6(2)12-9-4-7(10)3-8(11)5-9/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
CXPGTGGYDNGRCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-fluoro-5-propan-2-yloxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19218.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)