MilliporeSigma
AOB640093598
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.52
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H8BrClN2O2/c1-12(14-2)8(13)6-3-5(9)4-11-7(6)10/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
HICOBHUDWNSYTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-n-methoxy-n-methylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18309.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)