AOB640093281
AOBChem
2,3-Difluoro-4-formyl-benzyloxybenzene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 17250-500MG
$117.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 17250-500MG
$117.30
Iupac Name
4-(benzyloxy)-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10F2O2/c15-13-11(8-17)6-7-12(14(13)16)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI key
IKVASPPFJIREDB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17250.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)