MilliporeSigma
AOB640092925
AOBChem
2-Methoxy-4-fluorobenzotrifluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.13
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F4O/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10,11)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
ICCAGYSUZGNWOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-4-fluorobenzotrifluoride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15979.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)