MilliporeSigma
AOB640091667
AOBChem
3-(N-Benzylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
$108.10
10 G
$182.85
25 G
$359.95
Referencia (SKU) del distribuidor: 10977-5G
$108.10
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$108.10
10 G
$182.85
25 G
$359.95
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 10977-5G
$108.10
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[(benzylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H14BNO3/c17-14(16-10-11-5-2-1-3-6-11)12-7-4-8-13(9-12)15(18)19/h1-9,18-19H,10H2,(H,16,17)
Clave InChI
OBCLAQJSSJOSFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-n-benzylaminocarbonyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/10977.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)