MilliporeSigma
AMBH99DEDA93
Ambeed, Inc.
2-((3-Fluorophenyl)thio)acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$138.00
250 MG
$233.45
Referencia (SKU) del distribuidor: A344708-100MG
$138.00
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$138.00
250 MG
$233.45
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A344708-100MG
$138.00
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[(3-fluorophenyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO2S/c9-6-2-1-3-7(4-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
JDPSVGKEJKYOAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331-55-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)