MilliporeSigma
AMBH99C042A6
Ambeed, Inc.
Potassium 4-nitrobenzoate
Seleccione un Tamaño
1 G
$12.65
5 G
$24.15
Referencia (SKU) del distribuidor: A986729-1G
$12.65
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$12.65
5 G
$24.15
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A986729-1G
$12.65
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
potassium 4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C7H5NO4.K/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
MKBKSBKMELRIKB-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15922-01-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)