MilliporeSigma
AMBH99C03AD5
Ambeed, Inc.
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulfonate
Seleccione un Tamaño
250 MG
$56.35
1 G
$152.95
5 G
$532.45
Referencia (SKU) del distribuidor: A735523-250MG
$56.35
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$56.35
1 G
$152.95
5 G
$532.45
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A735523-250MG
$56.35
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,4,5,5,5-pentafluoropentyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C6H9F5O3S/c1-15(12,13)14-4-2-3-5(7,8)6(9,10)11/h2-4H2,1H3
Clave InChI
MFRVGMDZPRZPDM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/252947-01-6.html
Synonym
Methanesulfonicacid4,4,5,5,5-pentafluoro-pentylester
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)