AMBH99C038FE
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetohydrazide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A649475-100MG
$46.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A649475-100MG
$46.00
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c6-8-5(10)3-9-2-1-7-4-9/h1-2,4H,3,6H2,(H,8,10)
Clave InChI
CNCNYKXWAPNJEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)