MilliporeSigma
AMBH99C03531
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-6-fluorophenyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$72.45
250 MG
$104.65
1 G
$299.00
Referencia (SKU) del distribuidor: A465132-100MG
$72.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$72.45
250 MG
$104.65
1 G
$299.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A465132-100MG
$72.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-6-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15FN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-7(12)5-4-6-8(9)13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
KKTBITIKAFIQJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954239-11-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)