AMBH99C034D0
Ambeed, Inc.
4-(5-Isothiocyanatopyridin-2-yl)morpholine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A447499-100MG
$124.20
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A447499-100MG
$124.20
Iupac Name
4-(5-isothiocyanato-2-pyridinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11N3OS/c15-8-12-9-1-2-10(11-7-9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
Clave InChI
VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)