AMBH99C03133
Ambeed, Inc.
N-Methylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A265695-250MG
$28.75
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A265695-250MG
$28.75
Iupac Name
N-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-4-2-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
Clave InChI
LIYLDMRWNXZMTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)