MilliporeSigma
AMBH99C01948
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
250 MG
$128.80
Referencia (SKU) del distribuidor: A1012947-250MG
$128.80
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$128.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.49
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: A1012947-250MG
$128.80
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(5-bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
InChI key
JPNKIDWQXJZFDV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331821-10-4.html
Synonym
1-(5-Bromo-3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/331821-10-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)