MilliporeSigma
AMBH996F2EA7
Ambeed, Inc.
(6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$46.00
250 MG
$77.05
Referencia (SKU) del distribuidor: A964079-100MG
$46.00
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$46.00
250 MG
$77.05
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A964079-100MG
$46.00
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[6-(bromomethyl)-2-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-4-6-2-1-3-7(5-10)9-6/h1-3,10H,4-5H2
Clave InChI
JLYYQZROGJLCCS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40054-01-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)