MilliporeSigma
AMBH996F2D4B
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide
Seleccione un Tamaño
1 G
$51.75
5 G
$174.80
Referencia (SKU) del distribuidor: A761126-1G
$51.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$51.75
5 G
$174.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A761126-1G
$51.75
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tricyanomethanide
Inchi Code
1S/C6H11N2.C4N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;5-1-4(2-6)3-7/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
SCAQVLGGENTPGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/666823-18-3.html
Synonym
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tricyanomethanide
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)