MilliporeSigma
AMBH996F2D1F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Seleccione un Tamaño
1 G
$101.20
5 G
$303.60
10 G
$531.30
25 G
$1,110.90
Referencia (SKU) del distribuidor: A744579-1G
$101.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$101.20
5 G
$303.60
10 G
$531.30
25 G
$1,110.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A744579-1G
$101.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5-3-7(10)8(11)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KVHVZAULIHMOLK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352889-89-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)