MilliporeSigma
AMBH996F2B5C
Ambeed, Inc.
3-(3-Chlorophenyl)propiolic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$33.35
1 G
$69.00
5 G
$340.40
Referencia (SKU) del distribuidor: A571084-250MG
$33.35
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$33.35
1 G
$69.00
5 G
$340.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A571084-250MG
$33.35
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(3-chlorophenyl)-2-propynoic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,(H,11,12)
Clave InChI
FRTZPNZKFMZQDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7396-28-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)