MilliporeSigma
AMBH996F2A1A
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
250 MG
$27.60
1 G
$46.00
5 G
$82.80
10 G
$139.15
Referencia (SKU) del distribuidor: A438547-250MG
$27.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$27.60
1 G
$46.00
5 G
$82.80
10 G
$139.15
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A438547-250MG
$27.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2O/c1-3-11-6(2)10-5-7(8)4-9-10/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
DZXRSNUJYPTUFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1024120-52-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)