MilliporeSigma
AMBH996F29FD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,6-dimethylbenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
250 MG
$69.00
1 G
$181.70
5 G
$704.95
Referencia (SKU) del distribuidor: A427199-250MG
$69.00
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$69.00
1 G
$181.70
5 G
$704.95
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A427199-250MG
$69.00
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-2,6-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
GRVCMDLDRVEOSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6045-90-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)