AMBH996F28EC
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 3-ethyl 5,5-difluoro-4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A298451-100MG
$40.25
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A298451-100MG
$40.25
Iupac Name
1-tert-butyl 3-ethyl 5,5-difluoro-4-oxo-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19F2NO5/c1-5-20-10(18)8-6-16(7-13(14,15)9(8)17)11(19)21-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
AUERBRVZUVQZFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)