AMBH996F2718
Ambeed, Inc.
Sulfate-ionophore I
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A1675942-100MG
$116.15
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A1675942-100MG
$116.15
Iupac Name
N-(3-{[(anilinocarbothioyl)amino]methyl}benzyl)-N'-phenylthiourea
Inchi Code
1S/C22H22N4S2/c27-21(25-19-10-3-1-4-11-19)23-15-17-8-7-9-18(14-17)16-24-22(28)26-20-12-5-2-6-13-20/h1-14H,15-16H2,(H2,23,25,27)(H2,24,26,28)
Clave InChI
AKJHZJCPXMMQCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)