MilliporeSigma
AMBH996F2443
Ambeed, Inc.
1,1-Difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.24
Número MDL:
Iupac Name
1,1-difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
Inchi Code
1S/C7H10F2OSi/c1-11(2,3)5-4-6(10)7(8)9/h7H,1-3H3
Clave InChI
DCQYZIDNCGTYAH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1657067-34-9.html
Synonym
1,1-Difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)