MilliporeSigma
AMBH990F7439
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$29.90
250 MG
$36.80
1 G
$89.70
5 G
$433.55
Referencia (SKU) del distribuidor: A699532-100MG
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$29.90
250 MG
$36.80
1 G
$89.70
5 G
$433.55
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A699532-100MG
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-piperazinyl)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-5-4-8-15-9-6-13-7-10-15/h13H,4-10H2,1-3H3,(H,14,16)
Clave InChI
RYXOGEGCRBIYKR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874831-60-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)