MilliporeSigma
AMBH990F72D4
Ambeed, Inc.
N-Methoxy-N-methylhexanamide
Seleccione un Tamaño
250 MG
$33.35
1 G
$72.45
5 G
$217.35
Referencia (SKU) del distribuidor: A592099-250MG
$33.35
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$33.35
1 G
$72.45
5 G
$217.35
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A592099-250MG
$33.35
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-methoxy-N-methylhexanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-4-5-6-7-8(10)9(2)11-3/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
SQJBFKIBKZWTHE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64214-56-8.html
Pictogramas
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)