MilliporeSigma
AMBH990F7218
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-ethylbenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-ethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
QICLFMFOLSIPOD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/644984-78-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)