MilliporeSigma
AMBH990F6C7F
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)ethanone
Seleccione un Tamaño
100 MG
$112.70
250 MG
$190.90
1 G
$514.05
Referencia (SKU) del distribuidor: A394351-100MG
$112.70
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$112.70
250 MG
$190.90
1 G
$514.05
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A394351-100MG
$112.70
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O3/c1-4(11)7-6(10(12)13)2-5(8)3-9-7/h2-3H,1H3
Clave InChI
QPUXVERERDQWCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1363382-81-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)