MilliporeSigma
AMBH990F6C1F
Ambeed, Inc.
(3-Ethylphenyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número MDL:
Iupac Name
(3-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clave InChI
BEBFJOSPYYGOKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93071-79-5.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93071-79-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)