MilliporeSigma
AMBH990F6BA4
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-fluoro-N-methylbenzamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
$135.70
250 MG
$195.50
1 G
$508.30
Referencia (SKU) del distribuidor: A331608-100MG
$135.70
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$135.70
250 MG
$195.50
1 G
$508.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A331608-100MG
$135.70
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-3-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9FN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
WZBSQFIZISUXHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90663-31-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)