MilliporeSigma
AMBH990F6B4C
Ambeed, Inc.
SKLB 610
Seleccione un Tamaño
100 MG
$182.85
250 MG
$313.95
Referencia (SKU) del distribuidor: A306554-100MG
$182.85
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$182.85
250 MG
$313.95
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
415.37
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A306554-100MG
$182.85
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-methyl-4-(4-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}phenoxy)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C21H16F3N3O3/c1-25-20(29)18-12-17(9-10-26-18)30-16-7-5-15(6-8-16)27-19(28)13-3-2-4-14(11-13)21(22,23)24/h2-12H,1H3,(H,25,29)(H,27,28)
Clave InChI
WACDHHMEVMSODJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1125780-41-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)