MilliporeSigma
AMBH990F619C
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-hydroxypyridine-4-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
$210.45
250 MG
$357.65
1 G
$946.45
Referencia (SKU) del distribuidor: A1106737-100MG
$210.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$210.45
250 MG
$357.65
1 G
$946.45
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.56
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A1106737-100MG
$210.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-6-hydroxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O/c7-5-1-4(3-8)2-6(10)9-5/h1-2H,(H,9,10)
Clave InChI
PZBFXMLZXFRMFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1556812-05-5.html
Synonym
2-Chloro-6-hydroxyisonicotinonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)