MilliporeSigma
AMBH98C8E4FD
Ambeed, Inc.
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$64.40
250 MG
$111.55
1 G
$294.40
5 G
$1,039.60
10 G
$1,745.70
Referencia (SKU) del distribuidor: A855071-100MG
$64.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$64.40
250 MG
$111.55
1 G
$294.40
5 G
$1,039.60
10 G
$1,745.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A855071-100MG
$64.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7,12-13H,1-4H2
Clave InChI
LMASCDCJPOZWMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/405888-56-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)